Merck
乙醇
白色背景下的一瓶乙醇
乙醇,又称酒精或谷物酒精,是一种无色、易挥发、易燃的液体,化学式为 C2H5O。乙醇是一种极性物质,能与水和许多有机溶剂如甲醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯和甘油混溶。乙醇是由植物性材料如糖、玉米和小麦通过酵母发酵过程自然产生的。
乙醇作为溶剂
乙醇在制药、研究和学术中被用作试剂和溶剂。与其他醇相比,乙醇的毒性相对较低,而且能够溶解非极性物质,因此乙醇可以用作医药、香水和香草等植物香精的溶剂。
在分析化学中,乙醇用于从植物材料中提取生物碱,并作为色谱的流动相。
乙醇作为助溶剂
乙醇和水(乙醇溶液)混合物用作重结晶溶剂,在化学反应中用作反应介质,在化学合成中用作反应介质,在测定乙醇的仪器和技术的校准中用作标准对照物。
乙醇/丙酮混合物用于碱催化醛醇缩合。
乙醇混合物中的盐酸用于酸催化反应,例如将醇转化为烷基卤化物,其中乙醇作为溶剂,盐酸作为催化剂。
乙醇在分子生物学中的应用
纯乙醇在分子生物学中用于提取 DNA 和 RNA,阵列杂交和乙醇镇静实验。
高效液相色谱级乙醇
在反相高效液相色谱中,以无水乙醇为溶剂作为流动相。
分光光度级乙醇
在紫外光谱中,乙醇被用作溶剂,因为它的低粘度和对紫外光的透明度 (200-400 nm),这意味着乙醇不会吸收大量的紫外光,因此可以在不受溶剂干扰的情况下分析样品。