agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽壓力
44.6 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
化驗
92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m)
92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m)
形狀
liquid
自燃溫度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
92.3-93.8 % (v/v) (d15°C/15°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d15.56°C/15.56°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d20°C/4°C)
96%
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH值
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 17 °C
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
格式
neat
環保替代類別
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanol 96% Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
腳註
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
62.6 °F
閃點(°C)
17 °C