主要文件
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
别名:
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiN3
CAS号:
分子量:
115.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
225-078-5
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥90.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
300 °C
转变温度
flash point 6 °C
密度
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Si](N=[N+]=[N-])(C)(C)C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
InChI key
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
42.8 °F - closed cup
闪点(°C)
6 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1