Key Documents
8.16008
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucine
for synthesis
别名:
(S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO2
CAS号:
分子量:
131.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-798-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
溶解度
40 g/L
體積密度
470 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI 密鑰
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +39.5 - +41.5 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1