主要文件
8.14551
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
for synthesis
别名:
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiOC4H5
CAS号:
分子量:
142.27
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
350 °C
bp
124 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
InChI 密鑰
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C