主要文件
8.14141
Sigma-Aldrich
Butyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
别名:
Butyltriphenylphosphonium chloride, Triphenylbutylphosphonium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3P+C4H9Cl-
CAS号:
分子量:
354.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
236-443-3
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
320 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
223-226 °C
轉變溫度
flash point >270 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C22H24P.ClH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 96.5 %
Melting range (lower value): ≥ 223 °C
Melting range (upper value): ≤ 226 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
518.0 °F
閃點(°C)
> 270 °C