蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
580 °C
pH值
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
129-131 °C/13 hPa
mp
124-126 °C
溶解度
6.9 g/L
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Zn+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1