neat
SMILES字符串
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3