Key Documents
8.04784
Sigma-Aldrich
Isatoic anhydride
for synthesis
别名:
Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5NO3
CAS号:
分子量:
163.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-255-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
powder
自燃溫度
>600 °C
效力
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
轉變溫度
flash point 308 °C
溶解度
0.3 g/L
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChI 密鑰
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
586.4 °F - closed cup
閃點(°C)
308 °C - closed cup