主要文件
8.04310
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
别名:
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(OH)C6H4COCH3
CAS号:
分子量:
136.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-288-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.27 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2127 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.98-11.8 % (v/v)
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
4-6 °C
轉變溫度
flash point 106 °C
溶解度
0.2 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
應用
2′-Hydroxyacetophenone for synthesis. CAS 118-93-4, chemical formula 2-(OH)C₆H₄COCH₃.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.130 - 1.133
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
222.8 °F
閃點(°C)
106 °C