Key Documents
8.03264
Sigma-Aldrich
1,1-Iminodi-2-propanol
for synthesis
别名:
1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine, Bis(2-hydroxypropyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3CH(OH)CH2]2NH
CAS号:
分子量:
133.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-820-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.02 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
290 °C
效力
4765 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-8.0 % (v/v)
pH值
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
40.0-48.0 °C
轉變溫度
flash point 135 °C
溶解度
870 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
275.0 °F - closed cup
閃點(°C)
135 °C - closed cup