主要文件
8.02353
Sigma-Aldrich
Phenyl chloroformate
for synthesis
别名:
Phenyl chloroformate, Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClO2
CAS号:
分子量:
156.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
217-547-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.9 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
540 °C
效力
1730 mg/kg LD50, oral (Rat)
4880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
188-189 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
轉變溫度
flash point 69 °C
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.240 - 1.245
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F - closed cup
閃點(°C)
69 °C - closed cup