Key Documents
8.01113
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine
for synthesis
别名:
2-Aminopyridine, 2-Pyridylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(NH2)C5H4N
CAS号:
分子量:
94.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
207-988-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
5 hPa ( 125 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
>630 °C
效力
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
55-58 °C
轉變溫度
flash point 92 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI 密鑰
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup