Key Documents
8.01111
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine
for synthesis
别名:
4-Aminopyridine, 4-Pyridylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(NH2)C5H4N
CAS号:
分子量:
94.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
207-987-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
640 °C
效力
21 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
157-160 °C
轉變溫度
flash point 156 °C
溶解度
soluble 83 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI 密鑰
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Aminopyridine for synthesis. CAS 504-24-5, chemical formula 4-(NH₂)C₅H₄N.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 157 °C
Melting range (upper value): ≤ 160 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
312.8 °F
閃點(°C)
156 °C