主要文件
8.00821
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid
for synthesis
别名:
Pentanoic acid, Valeric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3COOH
CAS号:
分子量:
102.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
203-677-2
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
0.3 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
360 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-7.3 % (v/v)
pH值(酸碱度)
2.7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
沸点
186 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
转变温度
flash point 86 °C
溶解性
40 g/L
密度
0.938 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2