主要文件
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
别名:
Myristic acid, Tetradecanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)12COOH
CAS号:
分子量:
228.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
208-875-2
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
效能
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
326 °C/1013 hPa
mp
52-56 °C
转变温度
flash point >165 °C
溶解性
1.07 mg/L
密度
0.8622 g/cm3 at 54 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg