主要文件
8.00236
Sigma-Aldrich
Cinnamoyl chloride
for synthesis
别名:
Cinnamoyl chloride, Cinnamic acid chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHCOCl
CAS号:
分子量:
166.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
32-36 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI 密鑰
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C