产品名称
衣霉素,来自链霉菌Streptomyces lysosuperficus,
描述
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
质量水平
方案
≥98% (A+B+C+D, HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
DMF: soluble
pyridine: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N4(C=CC(=O)NC4=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(O)C[C@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)NC(=O)\C=C\CC(C)C)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI key
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
一般描述
生化/生理作用
细胞中凝血酶诱导的Ca2+流通。
N-连接糖基化
警告
制备说明
重悬
其他说明
Price, B.D., et al. 1992.J. Cell Physiol.152, 545.
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 1 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3