主要文件
616424
Sigma-Aldrich
转铁蛋白,Holo,人血浆,低内毒素
别名:
转铁蛋白,Holo,人血浆,低内毒素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
pI 
5.8
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自人血浆的天然转铁蛋白。转铁蛋白是一种主要的铁结合蛋白,在人血浆或血清中测得,浓度为3mg/ml。其浓度与血清的总铁结合能力相关,其水平由铁的可用性调节。它具有抗细菌和抗真菌活性,对通过网织红细胞合成血红素的铁利用是必需的。以Tf结合铁的形式贮藏在骨髓中。pI:5.8。
来自人血浆的天然转铁蛋白。转铁蛋白是一种参与铁结合和转运的血清蛋白。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
从150 mM NaCl、20 mM磷酸钠缓冲液(pH值7.4)中冷冻干燥。
準備報告
对于冻干前的浓度请参考小瓶标签。
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血浆制备而成。
重構
复溶后,等分并冷冻(-20°C)用于长期贮藏,或添加NaN₃并冷藏(4°C)用于短期贮藏。贮备溶液在4°C可稳定保存最多2周。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3