Merck
P5780
Sigma-Aldrich
腐胺 二盐酸盐
powder, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
1,4-丁二胺 二盐酸盐, 1,4-二氨基丁烷 二盐酸盐, 四亚甲基二胺 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
161.07
Beilstein:
3906680
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.75
生物来源
microbial
synthetic
产品线
BioReagent
方案
≥97% (TLC)
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
SMILES字符串
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
腐胺是死亡组织脂肪酸代谢的最终产物。是具有刺激性气味的挥发性二胺。在鸟氨酸脱羧酶存在的情况下,由鸟氨酸脱羧而成。 分子对接研究揭示,在嗅上皮中存在称为痕量胺相关受体(TAAR6和TAAR8)的人类受体,腐胺可以与之结合。
应用
腐胺二盐酸盐作为F-12 + GlutaMax培养基成分,用于小鼠神经节培养视网膜神经节细胞培养和 HCT116 结肠癌细胞中鸟胺酸脱羧酶(ODC)测定。
生化/生理作用
结合到 NMDA 受体的聚胺调控位点并增强 NMDA 感应电流;亚精胺的前体。
结合到 NMDA 受体的聚胺调控位点;增强 NMDA 感应电流。
腐胺被认为是植物处于胁迫的标志物。补充外源腐胺有助于小麦克服干旱胁迫。腐胺对动物细胞增殖至关重要,同时还可调节处于冷胁迫拟南芥属植物的脱落酸(ABA)水平。可以作为捕食者引诱剂。
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The smell of death: evidence that putrescine elicits threat management mechanisms
Wisman A and Shrira I
Frontiers in Psychology, 6, 1274-1274 (2015)
A new assay for nerve fiber repulsion
Fassold A and Strau RH
Annals of the New York Academy of Sciences, 1193(1), 43-47 (2010)
Putrescine is involved in Arabidopsis freezing tolerance and cold acclimation by regulating abscisic acid levels in response to low temperature
Cuevas JC, et al.
Plant Physiology, 148(2), 1094-1105 (2008)
Polyamines and abiotic stress in plants: a complex relationship1
Minocha R, et al.
Frontiers in Plant Science, 5, 175-175 (2014)
Identifying human diamine sensors for death related putrescine and cadaverine molecules
Izquierdo C, et al.
PLoS Computational Biology, 14(1), e1005945-e1005945 (2018)