主要文件
616394
Millipore
TPEN
别名:
TPEN
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H28N6
CAS号:
分子量:
424.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.25
方案
≥97% (titration)
质量水平
表单
solid
反应适用性
reagent type: chelator
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
tan
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
0.1 M phosphate pH 7.0: 25 μM
DMSO: soluble
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
N(CCN(Cc4ncccc4)Cc3ncccc3)(Cc2ncccc2)Cc1ncccc1
InChI
1S/C26H28N6/c1-5-13-27-23(9-1)19-31(20-24-10-2-6-14-28-24)17-18-32(21-25-11-3-7-15-29-25)22-26-12-4-8-16-30-26/h1-16H,17-22H2
InChI key
CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
脂溶性重金属螯合剂,可穿过人工膜和天然膜。某些技术中用于测量细胞内游离Ca2+水平的辅助试剂。也可用于从阿尔茨海默’病脑组织中提取Aβ淀粉样沉积物。对重金属有极高的亲和力,但对Ca2+和Mg2+的亲和力较低。与Zn2+螯合时诱导DNA断裂,并诱导胸腺细胞凋亡。从脂质体捕获的QUIN 2(目录号551826)中去除重金属。
应用
  • Poly(ADP-ribosyl)ation of p53 contributes to TPEN-induced neuronal apoptosis.: 本研究调查了肿瘤抑制蛋白 p53 的聚(ADP-核糖基化)在 TPEN 诱导的神经元凋亡中的作用,揭示了了神经退行性疾病中的细胞死亡机制(Kim HL et al., 2015)。
  • Essential role of p53 in TPEN-induced neuronal apoptosis.: 本文探讨了 p53 蛋白在 TPEN 引发的神经元细胞凋亡中的关键作用,提供了有关神经保护潜在治疗靶点的见解(Ra H et al., 2009)。
  • Clioquinol induces autophagy in cultured astrocytes and neurons by acting as a zinc ionophore.: 展示了氯碘喹如何像 TPEN 一样充当锌离子载体来诱导自噬——特别是在神经学背景下——可能有助于理解 TPEN 机制(Park MH et al., 2011)。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并在惰性气体下冷冻(-20°C)。或者,用盐酸酸化(pH ≤3),以便长期贮藏。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Fonte, J., et al. 2001.J. Alzheimer’s Dis. 3, 209.
Cherny, R.A., et al. 1999.J. Biol. Chem. 274, 23223.
Aballay, A., et al. 1995.Biochem.J.312, 919.
Jiang, S., et al. 1995.Lab. Invest.73, 111.
Sheridan, R.E. and Deshpande, S.S.1995.Toxicon33, 539.
McCabe, M.J., et al. 1993.Lab. Invest. 69, 101.
Hinkle, P.M., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 25553.
Baba, A., et al. 1991. Brain Res. 557, 103.
Forbes, I.J., et al. 1991. Exp.Cell Res. 195, 224.
Csermely, P. and Somogyi, J. 1989.J. Cellular Physiol.138, 593.
Raspe, E., et al. 1989.Eur. J. Pharmacol.163, 345.
Arslan, L.P., et al. 1985.J. Biol. Chem.260, 2719.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3