推荐产品
重组
expressed in insect cells (S. frugiperda)
质量水平
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
liquid
比活
1 units/ng protein
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
运输
wet ice
储存温度
−70°C
一般描述
重组人拓扑异构酶I融合到His•Tag序列并在草地贪夜蛾昆虫细胞中表达。它催化DNA正、负超螺旋的弛豫,而不需要能量。除了DNA复制和转录激活外,DNA拓扑异构酶I还在细胞生长发育过程中的前体mRNA剪接、细胞周期和其他基因调控途径中发挥作用。DNA拓扑异构酶I是抗肿瘤药物的一个重要靶标,因为它会导致大多数癌症中存在的单链DNA断裂。
生化/生理作用
0.1-1单位(ng)足以在20 µl反应中松弛0.5 µg pBR322超螺旋DNA。
包装
特定浓度批号请参考小瓶的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在100 mM KCl、20 mM Tris-HCl、1 mM DTT、200 µM EDTA、20%甘油、pH 7.9和1瓶稀释缓冲液(100 mM KCl、20 mM Tris-HCl、1 mM DTT、0.2 mM EDTA、20%甘油、pH 8.0)中添加5000 U酶。
重悬
初次融化后,分装并冷冻(-70°C)。对于稀释蛋白质的贮藏,在贮藏缓冲液中用500µg/ml分子生物学级BSA稀释、分装并冷冻(-70°C)。
其他说明
Pommier, Y., et al. 1998.Biochim.Biophys.Acta1400, 83.
Pourquier, P., et al. 1997.J. Biol. Chem.272, 26441.
Rossi, F., et al. 1996.Nature381, 80.
Sekiguchi, J., et al. 1996.Proc.Natl.Acad.Sci. USA93, 785.
Giovanella, B.C., et al. 1989.Science246, 1046.
Wang, J,C.1985.Annu.Rev. Biochem.54, 665.
Pourquier, P., et al. 1997.J. Biol. Chem.272, 26441.
Rossi, F., et al. 1996.Nature381, 80.
Sekiguchi, J., et al. 1996.Proc.Natl.Acad.Sci. USA93, 785.
Giovanella, B.C., et al. 1989.Science246, 1046.
Wang, J,C.1985.Annu.Rev. Biochem.54, 665.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1