主要文件
609315-M
Millipore
甲状腺激素受体拮抗剂,1-850
The Thyroid Hormone Receptor Antagonist, 1-850, also referenced under CAS 251310-57-3, controls the biological activity of Thyroid Hormone Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
别名:
甲状腺激素受体拮抗剂,1-850, TR拮抗剂,1-850,2-(2-(-(4-硝基苯基)-4-亚哌啶基])乙酰基-N-(3-(三氟甲基)苯基)-1-肼甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20F3N5O4
分子量:
463.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
储存温度
2-8°C
一般描述
一种细胞可渗透的肼基甲酰胺化合物,可作为选择性和高亲和力甲状腺激素受体 (TR) 拮抗剂(在HeLa细胞中IC50 = 1.5 µM)。显示阻断T3-(L-三碘甲状腺原氨酸)介导的TRα与NRC(核受体辅活化子)的相互作用,并阻止基因表达的刺激。对视黄酸受体α(RARα) 活性没有影响。
一种细胞渗透性、选择性、高亲和力甲状腺激素受体(TR)拮抗剂(HeLa细胞中IC50 = 1.5 µM)。据报道可阻断T3-L-三碘甲状腺原氨酸介导的TRα与核受体辅激活因子(NRC)的相互作用,并防止刺激基因表达。对视黄酸受体α (RARα)活性没有拮抗作用。
生化/生理作用
主靶
甲状腺激素受体
靶标IC50:1.5 µM,作为HeLa细胞甲状腺激素受体(TR)拮抗剂
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Schapira, M., et al. 2003.Proc.Natl.Acad.Sci. USA100, 7354.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1