主要文件
598250
Millipore
THP
A water-soluble, neutral, and odorless disulfide reducing agent that is more stable and effective than DTT.
别名:
THP, 三(羟丙基)膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21O3P
CAS号:
分子量:
208.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352128
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥80% (31P-NMR)
表单
viscous liquid
反应适用性
reagent type: reductant
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
颜色
colorless
溶解性
water: 20 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
P(CCCO)(CCCO)CCCO
InChI
1S/C9H21O3P/c10-4-1-7-13(8-2-5-11)9-3-6-12/h10-12H,1-9H2
InChI key
YICAEXQYKBMDNH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种水溶性、中性、无味的二硫化物还原剂,比DTT更稳定、更有效。作为还原剂,THP与TCEP(目录号580560)相当。其对氧化型谷胱甘肽的还原能力为0.232 meq/g(注:TCEP的还原能力为0.182 meq/g)。与DTT相比,THP也更耐空气氧化。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:腐蚀性(L)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3