主要文件
574775-M
Sigma-Aldrich
苦马豆素,灰苦马豆
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase.
别名:
苦马豆素,灰苦马豆, (1S,2S,8R,8aR)-三羟基吲哚里西啶,8aβ-吲哚里西啶-1α,2α,8β-三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO3
CAS号:
分子量:
173.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
质量水平
方案
≥98% (TLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N21[C@@H]([C@@H]([C@@H](C2)O)O)[C@@H](CCC1)O
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
FXUAIOOAOAVCGD-WCTZXXKLSA-N
一般描述
溶酶体α甘露糖苷酶的可逆活性位点抑制剂。在小鼠模型中抑制肿瘤生长并防止转移。阻止高甘露糖加工成复合型低聚糖。
生化/生理作用
主要靶标
溶酶体α-甘露糖苷酶
警告
毒性:有害(C)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多1个月。
其他说明
Mochizuki, H., et al. 1993.J. Biol. Chem. 268, 9143.
Elbein, A.D.1983.Methods Enzymol.98, 135.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3