文件
422500
Sigma-Aldrich
几夫碱,Kitasatosporia kifunense
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I.
别名:
几夫碱,Kitasatosporia kifunense
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O6
分子量:
232.19
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
hot water: 25 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI 密鑰
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
一般說明
甘露糖苷酶I的强效生物碱抑制剂。不影响甘露糖苷酶II和内质网α-甘露糖苷酶。
甘露糖苷酶I的强效生物碱抑制剂。甘露糖苷酶II和内质网α-甘露糖苷酶的无效抑制剂。
生化/生理作用
主要靶标
甘露糖苷酶-1
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Weng, S., and Spiro, R.G.1996.Arch.Biochem.Biophys.325, 113.
Kayakiri, H., et al. 1991.Chem. Pharm. Bull.39, 1378.
Elbein, A.D., et al. 1990.J. Biol. Chem. 265, 15599.
Iwami, M., et al. 1987.J. Antibiotic.40, 612.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Merve Sen et al.
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Rhodopsin (RHO) misfolding mutations are a common cause of the blinding disease autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP). The most prevalent mutation, RHOP23H, results in its misfolding and retention in the endoplasmic reticulum (ER). Under homeostatic conditions, misfolded proteins are selectively