反應適用性
reagent type: reductant
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI 密鑰
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
一般說明
二硫苏糖醇(DTT;目录号233155)在磷酸盐缓冲液中的浓缩物,pH值6.5-7.5。用于从痰液中分离上皮细胞、致病或腐生细菌、真菌和酵母。每个小瓶足以制备100 ml工作溶液。
注意:1组= 20 x 10 ml。
磷酸盐缓冲液中的二硫苏糖醇(DTT)浓缩物。用于从痰和其他粘液中分离致病或腐生细菌、真菌、酵母和上皮细胞。
警告
毒性:有害(C)
外觀
20瓶,每瓶含10 ml浓缩DTT,或1瓶含10 ml浓缩DTT。
準備報告
用无菌蒸馏水将一小瓶的内容物稀释至=100ml。轻轻旋转以溶解任何晶体。如果稀释后的物质看起来混浊,可过滤溶液以去除任何不溶性颗粒。稀释后的溶液为约6.5 mM二硫苏糖醇在100 mM的磷酸盐缓冲液(pH 7.0)中。
重構
打开小瓶后,应使用惰性气体(如N₂)吹扫未使用的浓缩液并冷藏(4°C)。稀释的溶液无菌储存在惰性气体下,在4°C下可稳定保存至多48小时。
其他說明
Hirsch, S.R., et al. 1969.J. Lab. Clin. Med.74, 346.
Shah, R.R. and Dye, W.E.1966.Am. Rev. Respir.Dis.94, 454.
Dixon, J.M.S. and Miller, D.C. 1965 (November).Lancet p. 1046.
Cleland, W.W.1964.Biochemistry3, 480.
May, J.R.1953 (September).Lancet p. 535.
Shah, R.R. and Dye, W.E.1966.Am. Rev. Respir.Dis.94, 454.
Dixon, J.M.S. and Miller, D.C. 1965 (November).Lancet p. 1046.
Cleland, W.W.1964.Biochemistry3, 480.
May, J.R.1953 (September).Lancet p. 535.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPUTOLYSIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2