主要文件
5.31552
Sigma-Aldrich
Argonaute-2抑制剂,BCI-137
别名:
Argonaute-2抑制剂,BCI-137, 2-(2,3-二氧代-1,2,3,4-四氢喹喔啉-6-磺酰胺基)丙酸,N-((2,3-二羟基-6-喹喔啉基)磺酰基)丙氨酸,Ago2抑制剂,BCI137
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11N3O6S
分子量:
313.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥97% (HPLC)
质量水平
表单
solid
效能
126 μM Kd
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
gray-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)C(=O)N2
一般描述
一种可渗透细胞的二氧代四氢喹喔啉化合物,可模拟单磷酸尿苷在Argonaute-2(Ago2)中域(KD = 126 µ M)进行亲和相互作用,并有效抑制急性早幼粒细胞白血病(APL)NB4培养物中Ago2细胞miRNA的负载(RIP抑制百分比=79%/miR-107、73%/let-7a,73%/miR-223、68%/miR-26a,53%/miR-60a;100 nM持续48小时),而不会影响细胞Ago2稳定性。与Ago2参与异染色质miR-155HG沉默一致,据报告BCI-137减少了与miR-155HG启动子区域相关的Ago2,并伴随了与启动子区域相关的组蛋白H4的乙酰化诱导(通过ChIP分别降低了70%Ago2关联性,并增强300%H4乙酰化;10 µM)。同样,BCI-137对Ago2的抑制显示可增强视黄酸(RA,目录号554720)诱导的NB4粒细胞分化,这是由于分化相关miRNA表达显著上调(与单独100 nM RA刺激96小时相比,miR-26a和miR-223水平分别增加140%和255%),而不影响NB4的增殖或活力(在有或没有100 nM RA刺激的情况下高达10 µM和96 h)。
生化/生理作用
主要靶标
Argonaute-2
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Masciarelli, S., et al. 2014.ACS Chem. Biol.9, 1674.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3