产品名称
百日咳毒素,百日咳博代氏杆菌,丙三醇溶液, Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Glycerol Solution, CAS 70323-44-3, is a protein endotoxin that catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins.
质量水平
描述
RTECS - XW5883750
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChI key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种对鸟嘌呤核苷酸结合调节蛋白的ADP-核糖基化进行催化的蛋白内毒素。全毒素具有5个不同的亚基S-1,S-2,S-3,S-4和S-5,摩尔比为1:1:1:2:1,S-1(一种启动子)负责毒素的酶活性,而S-2,S-3,S-4和S-5形成B寡聚物,负责毒素与细胞表面的结合。注:该产品未被激活,因此在无细胞系统中使用时,需要激活。
百日咳毒素,百日咳鲍特菌,甘油溶液,CAS 70323-44-3,是一种蛋白内毒素,可催化鸟嘌呤核苷酸结合调节蛋白的ADP-核糖基化。
生化/生理作用
≤使用CHO细胞系通过聚类试验测定为1 ng/mL
主要靶标
鸟嘌呤核苷酸结合调节蛋白
鸟嘌呤核苷酸结合调节蛋白
产物不与ATP竞争。
靶标IC50:≤使用CHO细胞系通过聚类试验测定为1 ng/mL
警告
毒性:有毒(F)
外形
在500 mM NaCl,50 mM Tris,10 mM甘氨酸,50%甘油,pH值7.5中。
重悬
使用前轻轻混合可获得均匀的混悬剂。
分析说明
SDS-PAGE法测得5个不同条带
其他说明
Fryer, M.W.1992.Neurosci. Lett.146, 84.
Gierschik, P. 1992.Curr.Topics Microbiol.Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992.Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L.1992.J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L.1992.FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992.J. Pharmacol.Exp.Therap.263, 1479
Kaslow, H.R., et al. 1987.Biochemistry26, 123.
Hewlett, E.L., et al. 1983.Infect.Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983.J. Biol. Chem.258, 11879.
Gierschik, P. 1992.Curr.Topics Microbiol.Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992.Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L.1992.J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L.1992.FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992.J. Pharmacol.Exp.Therap.263, 1479
Kaslow, H.R., et al. 1987.Biochemistry26, 123.
Hewlett, E.L., et al. 1983.Infect.Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983.J. Biol. Chem.258, 11879.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2