主要文件
5.00583
Sigma-Aldrich
(+)-Brefeldin A,来源于布雷正青霉菌
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO
别名:
InSolution (+)-Brefeldin A,来源于布雷正青霉菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24O4
CAS号:
分子量:
280.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
储存温度
−70°C
SMILES字符串
O1[C@H](CCC\C=C\[C@H]2[C@H]([C@H](\C=C\C1=O)O)C[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
一般描述
特异且可逆地阻断蛋白质从内质网(ER)向高尔基体转运,而不影响内吞或溶酶体功能。HDL介导的胆固醇外流的抑制剂。在<40 ng/ml下可导致多种哺乳动物细胞系中的高尔基体解体和ER肿胀。抑制鸟嘌呤核苷酸交换蛋白BIG1和BIG2对ADP-核糖基化因子的活性。阻止ADP-核糖基化因子与高尔基体结合,抑制GDP-GTP交换。
生化/生理作用
主要靶标
ADP-核糖基化因子(ARF)
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。分装后在-70°C下可稳定保存6个月。使用前仅使用新鲜的DMSO进行进一步稀释。
其他说明
Yamagi, R., et al. 2000.Proc.Natl.Acad.Sci. USA97, 2567.
Moriango, N., et al. 1996.Proc.Natl.Acad.Sci. USA93, 12856.
Mendez, A.J.1995.J. Biol. Chem.270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995.J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994.Proc.Natl.Acad.Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992.Nature356, 344.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
闪点(°C)
87 °C - (refers to pure substance)