产品名称
盐酸2 mol/L, EMPROVE® EXPERT
质量水平
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
liquid
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-25°C
一般描述
EMPROVE® EXPERT
分析说明
浓度(HCl)1.8 - 2.2 mol/l同一性通过测试颜色≤ 10 Hazen外观通过测试游离溴或游离氯通过测试游离氯(Cl)≤ 0.0001硫酸盐(SO₄)≤ 0.0005 %亚硫酸盐(SO₃)≤ 0.001 %重金属(以 Pb 计)≤ 0.0001 %As(砷)≤ 0.00015 %残留溶剂(ICH Q3C)...经生产过程排除灼烧残渣(以 SO₄ 计)≤ 0.008 %蒸发残渣≤ 0.010 %内毒素≤ 0.25 I.U./ml批号(原料)使用 0.2 µm 过滤
由发烟盐酸 37% EMPROVE® ESSENTIAL(符合 PhEur、BP、JP、NF)和纯净水(符合PhEur、JP)制造。
已根据 ICH Q3D(元素杂质指南)规定了元素杂质指标。除非另有说明,否则 1-3 类元素不可能超过 ICH Q3D 选项 1 的限制(*)。
由发烟盐酸 37% EMPROVE® ESSENTIAL(符合 PhEur、BP、JP、NF)和纯净水(符合PhEur、JP)制造。
已根据 ICH Q3D(元素杂质指南)规定了元素杂质指标。除非另有说明,否则 1-3 类元素不可能超过 ICH Q3D 选项 1 的限制(*)。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
通常也和此产品一起购买
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1