文件
XX0628
Supelco
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
别名:
氯化氢 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
47131831
product name
盐酸 溶液, 6N, traceable to NIST
agency
traceable to NIST
品質等級
pH值
<1 (20 °C in H2O)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
6N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4