Key Documents
574625
Sigma-Aldrich
Suramin sodium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, P2Y antagonist, Calbiochem®
别名:
苏拉明,钠盐, P2Y拮抗剂 I,嘌呤能受体P2Y拮抗剂I,PTP抑制剂VI
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C51H34N6O23S6 · 6Na
CAS号:
分子量:
1429.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
苏拉明,钠盐, A reversible and competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
InChI 密鑰
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
一般說明
一种抗肿瘤、抗血管生成剂,通过阻断G蛋白与细胞内受体结构域的相互作用,使G蛋白与受体分离。逆转录酶的竞争性抑制剂。据报道,可抑制拓扑异构酶I和II。抑制肌质网膜中的Ca2+-AT酶。也抑制各种生长因子的细胞表面结合,包括EGF、PDGF和TGF-β。磷脂酶D抑制剂 (IC50 = 15 µM)。据报道,与ATP结合酶和P2-嘌呤能受体相互作用。在钙调蛋白分析中,与血管抑制剂类固醇联合使用时,是一种有效的血管生成抑制剂。
蛋白质酪氨酸磷酸酶的可逆和竞争性抑制剂。一种抗肿瘤、抗血管生成剂,通过阻断G蛋白与细胞内受体结构域的相互作用,使G蛋白与受体分离。抑制GDP-GTP交换,即Gα-亚单位激活的速率限制步骤。逆转录酶的竞争性抑制剂。据报道,可抑制拓扑异构酶I和II。抑制肌质网膜中的Ca2+-AT酶。也抑制各种生长因子的细胞表面结合,包括EGF、PDGF和TGF-β。磷脂酶D抑制剂 (IC50 = 15 µM)。据报道,与ATP结合酶和P2-嘌呤能受体相互作用。在钙调蛋白分析中,与血管抑制剂类固醇联合使用时,是一种有效的血管生成抑制剂。
生化/生理作用
主靶
蛋白质酪氨酸磷酸酶
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞可渗透性:否
靶标IC50:对于磷脂酶D为15 µM
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多1个月。
其他說明
Meyers, M.O., et al. 2000.J. Surg.Res. 91, 130.
Hohenegger, M., et al. 1998.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 95, 346.
Waldhoer, M., et al. 1998.Mol.Pharmacol.53, 808.
Zhang, Y.L., et al. 1998.J. Biol. Chem. 273, 12281.
Hohenegger, M., et al. 1996.Mol.Pharmacol.50, 1443.
Emmick, J.J., et al. 1994.J. Pharmacol.Exp.Ther.269, 717.
Denhertog, A., et al. 1992.J. Physiol.454, 591.
Nakajima, M., et al. 1991.J. Biol. Chem.266, 9661.
Wilks, J.W., et al. 1991.Int. J. Radiat.Biol.60, 73.
Huang, R.C., et al. 1990.Mol.Pharmacol.37, 304.
Kopp, R. and Pfeiffer, A. 1990.Cancer Res.50, 6490.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3