主要文件
428015
Millipore
十二烷基硫酸钠
>97% (titration)
别名:
n-十二烷基硫酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H25O4S · Na
CAS号:
分子量:
288.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161902
NACRES:
NA.21
产品名称
十二烷基硫酸钠, An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 8636
方案
>97% (titration)
表单
solid
分子量
micellar wt 18,000
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
聚集数
62
颜色
white
CMC
7-10 mM
溶解性
water: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
一般描述
一种离子型去污剂,可用于蛋白质和脂质的电泳分离(聚集数:62; CMC:7-10 mM;胶束量:18,000)。
应用
  • 通过循环灌洗和机械搅拌构建牙髓脱细胞基质及其蛋白质组学分析。: 本研究详细介绍了十二烷基硫酸钠(SDS)在通过循环灌洗和机械搅拌创建牙髓脱细胞基质的应用,然后进行蛋白质组学分析从而鉴定所得蛋白质的组成。(Zhang et al., 2024)。
  • 聚碳酸酯超离心管在细胞外囊泡蛋白质组学分析中的再利用: 该研究探讨了聚碳酸酯超离心管在细胞外囊泡蛋白质组学分析中的可重用性,研究利用SDS来进行高效的蛋白质提取和定量测定。(Cahalane et al., 2024).
  • 接触表面活性剂的无限增殖化人角化细胞HaCaT细胞系的转化系统蛋白质组分的鉴定: 这项研究确定了接触表面活性剂(包括SDS)的HaCaT细胞中的蛋白质成分,提供了有关这些化学物质所致细胞转化的见解。(Shkrigunov et al., 2024).
  • 用于非靶向定量蛋白质组学研究的洗涤剂辅助滤筒沉淀工作流程的精度评估.: 该研究评估了以SDS进行非靶向定量蛋白质组学研究的洗涤剂辅助沉淀工作流程的精度,证明了其在蛋白质样品制备中的实用性。(Nickerson et al., 2024).
警告
毒性:有害(C)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
338.0 °F
闪点(°C)
170 °C