主要文件
420200
Sigma-Aldrich
JC-1
A cationic, fluorescent, carbocyanine dye that can be used as a ratiometric indicator of mitochondrial potential δΨm in cells, tissues, and isolated mitochondria.
别名:
JC-1, 5,5ʹ,6,6ʹ四氯-1,1ʹ,3,3ʹ-四乙基苯并咪唑基碳菁碘化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H27Cl4IN4
CAS号:
分子量:
652.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
red-orange
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[I-].Clc1cc2[n+](c([n](c2cc1Cl)CC)\C=C\C=[c]3[n](c4c([n]3CC)cc(c(c4)Cl)Cl)CC)CC
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
一般描述
一种阳离子、荧光、碳菁染料,可用作细胞、组织和分离的线粒体中线粒体电位ΔΨm的比率计指示剂。它用高膜电位橙色标记线粒体,用低膜电位绿色标记线粒体。线粒体去极化由红色/绿色荧光强度比的降低指示。非常适合检测由线粒体呼吸解偶联剂诱导的ΔΨm衰竭。电位敏感的色移是由于红色荧光J聚集体的浓度依赖性形成。JC-1还已用于多药耐药细胞的功能测定和凋亡相关的线粒体修饰。
生化/生理作用
主要靶标
用作细胞,组织和分离的线粒体中线粒体电位δΨm的比率指示剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。请勿重复使用解冻样品。
其他说明
Mathur, A., et al. 2000.Cardiovasc.Res. 46, 126.
Gravance, C.G., et al. 2000.Theriogenology53, 1691.
Chanda, B., and Mathew, M.K.1999.Biochim Biophys.Acta 1416, 92.
Dedov, V.N., and Roufogalis, B.D.1999.FEBS Lett.456, 171.
Polla, B.S., et al. 1996.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 93, 6458.
White, R.J., and Reynolds, I.J.1996.J. Neurosci. 16, 5688.
Ankacrona, M., et al. 1995.Neuron 15, 961.
Reers, M., et al. 1995.Methods Enzymol.260, 406.
Cossarizza, A., et al. 1993.Biochem.Biophys.Res. Commun.197, 40.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3