形狀
lyophilized solid
比活性
≥250 units/mg solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
yellow-brown
溶解度
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0: 5 mg/mL
異物活動
Amylase ≤0.1%
catalase ≤20 U/mg (dry weight)
sucrase ≤0.1%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
一般說明
注意:1 KU = 1000 单位。
重组黑曲霉葡萄糖氧化酶。催化β-D-葡萄糖氧化为D-葡萄糖酸-ω-内酯和过氧化氢。也催化D-葡萄糖酸-ω-内酯转化为葡萄糖酸。可用于葡萄糖浓度的酶法测定。
重组黑曲霉葡萄糖氧化酶。催化β-D-葡萄糖氧化为D-葡萄糖酸-ω-内酯和过氧化氢。也催化D-葡萄糖酸-ω-内酯转化为葡萄糖酸。每个酶分子包含2个FAD分子,这对酶的活性至关重要。最佳pH值=6.5,在pH 6.0-7.0时具有>95%的最大活性。可用于葡萄糖的酶法测定。也可以与抗体或抗原偶联,用于ELISA程序。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在25°C,pH 7.0下,每分钟氧化1.0 mmol β-D-葡萄糖的酶量。
重構
复溶后,分装并冷冻保存(4°C)。储备溶液在4°C下可稳定保存3个月。
其他說明
Heinz, F. and Beushausen, T.W.1981.J. Clin. Chem. Clin. Biochem.19, 977.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Cell reports, 30(8), 2644-2654 (2020-02-27)
ATP-powered unfoldases containing D1 and D2 AAA+ rings play important roles in protein homeostasis, but uncertainty about the function of each ring remains. Here we use single-molecule optical tweezers to assay mechanical unfolding and translocation by a variant of the