Merck
M7257
Sigma-Aldrich
α-甘露糖苷酶 来源于洋刀豆 (刀豆)
ammonium sulfate suspension, ≥15 units/mg protein (biuret)
别名:
α-D-甘露糖苷甘露糖水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
Canavalia ensiformis
形狀
ammonium sulfate suspension
比活性
≥15 units/mg protein (biuret)
異物活動
β-galactosidase, β-N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase and α-L-fucosidase <0.05%
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/Zn/q+2
InChI 密鑰
PTFCDOFLOPIGGS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
α−来源于洋刀豆的甘露糖苷酶是由两个亚基组成的三聚体,每个亚基含有 44 和 66kDa 的两个组成部分。
α-甘露糖苷酶是一种外糖苷酶和金属酶。
溶酶体α-甘露糖苷酶是 II 类甘露糖苷酶,属于糖苷水解酶家族 38,在降解天冬酰胺链碳碳水化合物的糖蛋白中起重要作用。
應用
α-来源于洋刀豆 ( 刀豆 ) 的甘露糖苷酶已用于:
  • 中性多糖的消化。
  • 从重组葡糖苷酶去除 O-聚糖
  • 抑制肾成纤维细胞增殖
α-甘露糖苷酶可用于从各种合成和天然 α-甘露糖苷中释放甘露糖。它也被用于探究 mucolipidosis II ′ 敲入小鼠神经退化的原因。
从各种合成和天然 α-甘露糖苷中释放甘露糖。
生化/生理作用
α−有研究表明,甘露糖苷酶能抑制 B 淋巴细胞增殖。
α-甘露糖苷酶在 α1−2-, α1−3- 和 α1−6-链接甘露糖残基附近裂解。
α-甘露糖苷酶是一种酸性水解酶,位于植物液泡中,研究表明,它与 N-连接的糖蛋白的转换有关。
單位定義
在 pH 4.5,25℃ 下,一个单位每分钟将 1.0μmole 的对硝基苯基 α-D-甘露糖苷水解成对硝基苯酚和 D-甘露糖。
外觀
悬浮于 3.0M(NH42SO4 和 0.1mM 乙酸锌,pH 7.5
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Reto Buser et al.
The Journal of biological chemistry, 285(14), 10715-10723 (2010-01-12)
Coprinopsis cinerea is a model organism for fruiting body development in homobasidiomycetes. Here, we focused on N-linked oligosaccharides (NLO) of cell wall proteins in the hyphae of two developmental stages, vegetative mycelium and fruiting body. High mannose-type glycans were the
Jack bean alpha-mannosidase: Amino acid sequencing and N-glycosylation analysis of a valuable glycomics tool.
Kumar G, et al.
Glycobiology, 24(3) (2014)
Engineering a highly active thermophilic beta-glucosidase to enhance its pH stability and saccharification performance
Xia W, et al.
Biotechnology for Biofuels, 9(1), 147-147 (2016)
Collectin-11 promotes the development of renal tubulointerstitial fibrosis
Wu W, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 29, 168-181 (2018)
A Family of Dual-Activity Glycosyltransferase-Phosphorylases Mediates Mannogen Turnover and Virulence in Leishmania Parasites
Sernee MF, et al.
Cell host & microbe, 26, 385-399 (2019)
商品
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
以硫酸铵悬浮液形式提供的酶的使用指南