主要文件
341578
Sigma-Aldrich
纤维蛋白原,纤溶酶原清除,来源于人血浆
Plasminogen-Depleted fibrinogen is a native fibrinogen from which plasminogen is depleted using a Lys-agarose column. Contains ≥ 95% clottable proteins.
别名:
纤维蛋白原,纤溶酶原清除,来源于人血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
生物来源
human plasma
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 4071
方案
≥95% (Clottable proteins)
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
溶解性
water: 25 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
来自人血浆的天然纤维蛋白原,使用Lys-琼脂糖柱去除纤溶酶原。急性期血浆蛋白约为300 mg/dl。可溶性纤维蛋白原向不溶性凝块形成纤维蛋白的转化是血液凝固的终末阶段。临床上,在妊娠,手术创伤后或心肌梗死的情况下,发现纤维蛋白原水平升高。在肝硬化和血清性肝炎的情况下,发现其水平降低。使用Lys-琼脂糖柱去除纤溶酶原。
警告
毒性:有害(C)
制备说明
为防止凝块形成,溶解前将H₂O和纤维蛋白原加热至37°C。
重悬
复溶后,等分并冷冻(-70°C)长期保存,或室温(20°C)短期保存。储备溶液在20°C下可稳定保存4 h,在-70°C下可稳定保存6个月。请勿将溶液存放在冰上;会发生沉淀。储存于-70°C的储备液应在37°C水浴中解冻。
分析说明
通过SDS-PAGE进行匀浆
其他说明
Wang, H., et al. 1995.J. Infect.Dis.171, 85.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3