主要文件
324628
Millipore
EGTA/AM
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
别名:
EGTA/AM, 乙二醇-(β-氨基乙基)-N,N,Nʹ,Nʹ-四乙酰氧基甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H40N2O18
CAS号:
分子量:
668.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
oil
反应适用性
reagent type: chelator
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
light yellow
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
DMF: soluble
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N(CCOCCOCCN(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C26H40N2O18/c1-19(29)39-15-43-23(33)11-27(12-24(34)44-16-40-20(2)30)5-7-37-9-10-38-8-6-28(13-25(35)45-17-41-21(3)31)14-26(36)46-18-42-22(4)32/h5-18H2,1-4H3
InChI key
GNJXVFXIDHCCKR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Ca2+-螯合剂EGTA(目录编号324625)的膜渗透性形式。诱导嗜铬细胞瘤(PC12)细胞发生凋亡。
Ca2+螯合剂EGTA的膜渗透形式。
应用
  • Arresting calcium-regulated sperm metabolic dynamics enables prolonged fertility in poultry liquid semen storage.: 研究人员探索了钙调节对精子代谢的影响,表明 EGTA/AM 可抑制钙动力学,大幅提升家禽精液的储存和生育能力。这一发现可能广泛影响农业实践和家禽育种计划(Sushadi et al., 2023)。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Garcia, J.G., et al. 1992.Blood79, 2056.
Kuriyama, S., et al. 1992.Brain Res.579, 227.
Maki, A., et al. 1992.FASEB J.6, 919.
Negre-Salvayre, A., and Salvayre, R. 1992.Biochim.Biophys.Acta 1123, 207.
Ichinose, M., et al. 1992.Biochem.Biophys.Res. Commun.182, 372.
Hong, M., and Moody, T.W.1991.Peptides12, 1315.
Schnellmann, R.G.1991.J. Biochem.Toxicol.6, 299.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3