product name
BAPTA-AM, ≥95% (HPLC)
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C34H40N2O18/c1-23(37)47-19-51-31(41)15-35(16-32(42)52-20-48-24(2)38)27-9-5-7-11-29(27)45-13-14-46-30-12-8-6-10-28(30)36(17-33(43)53-21-49-25(3)39)18-34(44)54-22-50-26(4)40/h5-12H,13-22H2,1-4H3
InChI 密鑰
YJIYWYAMZFVECX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 降低剪切后半胱氨酸蛋白酶-3升高水平
- 阻止细胞死亡,抑制ROS(活性氧化簇)产物,抑制半胱氨酸蛋白酶-8活性。
- 排除细胞内Ca2+ ([Ca2+]i) 浓度变化对癫痫诱导影响
- 消除6-羟多巴胺(6-OHDA)诱导的[Ca2+]i增量水平
生化/生理作用
聯結
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。