Key Documents
322133
Sigma-Aldrich
DSP,水溶性
别名:
3,3-二硫代--(磺基琥珀酰亚胺基)丙酸酯,DTSSP,磺基-DSP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.24
化驗
≥94% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
off-white to light tan
溶解度
water: 6 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
双功能交联剂。二硫键可用1%NaBH4、50 mM DTT或100 mMβ-巯基乙醇裂解。已用于将蛋白质固定在含有氨基的支持物上。
双功能交联剂。二硫键可用1%NaBH4、50 mM DTT或100 mMβ-巯基乙醇裂解。已用于将蛋白质固定在含有氨基的支持物上。化学交联剂用于共价修饰蛋白质,以研究配体受体的各种相互作用,三级结构的构象变化或用于蛋白标记。交联剂分为含有两个相同反应基团的同双功能交联剂或含有两个不同反应基团的异双功能交联剂。水溶性交联剂有助于避免在制备生物偶联物时使用有机溶剂如二甲基甲酰胺(DMF)和二甲基亚砜(DMSO)。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
每次使用后,用惰性气体吹扫原始小瓶,并冷藏(4°C)。在水溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。或者,可以将固体DSP直接添加到样本中以最大程度地减少水解。在稀蛋白溶液中水解更为明显,因此可以通过使用更浓的蛋白溶液(>5 mg/mL)将水解降至最低。对于储备溶液的储存,请在无水DMSO中复溶。
其他說明
Howard, A.D., et al. 1985.J. Biol. Chem.260, 10833.
Lee, W.T., and Conrad, D.H.1985.J. Immunol.134, 518.
D′Souza, S.E., et al. 1988.J. Biol. Chem.263, 3943.
Yamada, H., et al. 1981.Biochem.20, 4836.
Annunziato, M.E., et al. 1993.Bioconjugate Chem.4, 212.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2