主要文件
204906
Sigma-Aldrich
补体C5b,6复合物,人
Complement C5b,6 Complex, Human, is a native complement complex where the nascent C5b fragment is combined with C6 to form a stable complex.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
liquid
比活
≥2000 C5b,6H50 units/mg
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
运输
wet ice
储存温度
−70°C
一般描述
天然,人C5b,6补体成分复合物。通过任一途径激活补体可导致靶表面上C5裂解酶(C5转化酶)的形成。C5转化酶在肽键74处裂解C5α链,导致形成C5a过敏毒素(M.W.11,200)和C5b片段(M.W.185,000)。新生的C5b片段可以与C6,C7,C8和C9结合,从而从靶表面上的裂解性C5b-9膜攻击复合物中分离出来。当C5活化仅在C6存在下发生时(例如在C7缺陷血清中),可形成稳定的C5b,6复合物。在称为反应性裂解的过程中,通过将靶细胞与C5b,6复合物和纯化的C7,C8和C9一起孵育,可以在不存在任何其他补体蛋白的情况下将膜攻击复合物组装在靶细胞表面上。
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Podack, E.R., et al. 1978.J. Immunol. 120, 1841.
Lachmann, P.J. and Thompson, R.A.1970.J. Exp.Med. 131, 643.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg