主要文件
204910
Sigma-Aldrich
补体C9,人
Complement C9, Human, CAS 80295-59-6, is a native, single-chain glycoprotein present in normal human serum at 60 µg/ml.
别名:
补体C9,人
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
liquid
比活
≥150,000 C9H50 units/mg
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
杂质
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, C5, C6, C7, or C8, trace
运输
wet ice
储存温度
−70°C
一般描述
天然人C9补体成分。存在于正常人血清中的单链糖蛋白,浓度为60 µg/mL。在通过经典或替代途径激活补体时,C5b片段的形成启动了C5b-9补体膜攻击复合物(MAC)在靶表面上的组装。MAC的完全裂解活性仅在三到六个C9分子与每个C5b-8复合物结合后才发生。
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在PBS中,pH值7.2,通过0.22 µm孔径的过滤器过滤。
制备说明
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重悬
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他说明
Stanley, K.K., et al. 1985.EMBO J. 4, 375.
Biesecker, G. and Muller-Eberhard, H.J. 1980.J. Immunol. 124, 1291.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg