Key Documents
203890-M
Millipore
CRAC通道抑制剂,BTP2
The CRAC Channel Inhibitor, BTP2, also referenced under CAS 223499-30-7, controls the biological activity of CRAC Channel. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
别名:
CRAC通道抑制剂,BTP2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H9F6N5OS
分子量:
421.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H9F6N5OS/c1-7-12(28-25-23-7)13(27)22-8-2-4-9(5-3-8)26-11(15(19,20)21)6-10(24-26)14(16,17)18/h2-6H,1H3,(H,22,27)
InChI 密鑰
XPRZIORDEVHURQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种可渗透细胞的吡唑,可在RBL-2H3细胞(Fura-2的IC50=590 nM);在有或没有通过全细胞钳位的3 µM BTP2/Pyr2情况下,峰值电流密度pA/pF=-1.13和-7.50)中作为Stim1和Orai1偶联的CRAC(Ca2+释放激活的Ca2+)通道介导的SOCE(存储操作的Ca2+进入)的强效阻滞剂,比在表达TRPC3的HEK293细胞(通过Fura-2的IC50 = 4.21 µM;在有或没有3 µM BTP2/Pyr2的情况下,pA/pF=-1.54和-18.50)中瞬时受体电位阳离子通道TRPC3介导的ROCE(受体操作的2+进入)更强效。Ca2+信号传导研究中对Pyr 3(目录编号648490),Pyr6和Pyr10的巨大补体。
一种可渗透细胞的吡唑,可在RBL-2H3细胞(Fura-2的IC50=590 nM);在有或没有通过全细胞钳位的3 µM BTP2/Pyr2情况下,峰值电流密度pA/pF=-1.13和-7.50)中作为Stim1和Orai1偶联的CRAC(Ca2+释放激活的Ca2+)通道介导的SOCE(存储操作的Ca2+进入)的强效阻滞剂,比在表达TRPC3的HEK293细胞(通过Fura-2的IC50 = 4.21 µM;在有或没有3 µM BTP2/Pyr2的情况下,pA/pF=-1.54和-18.50)中瞬时受体电位阳离子通道TRPC3介导的ROCE(受体操作的2+进入)更强效。Ca2+信号传导研究中对Pyr 3(目录编号648490),Pyr6和Pyr10的巨大补体。
生化/生理作用
主要靶标
CRAC通道
靶标IC50:590 nM(Fura-2)
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
其他說明
Schleifier, H., et al. 2012.Br J PharmacolIn Press
Yonetoku, Y., et al. 2006.Bioorg.Med. Chem.14, 5370.
Yonetoku, Y., et al. 2006.Bioorg.Med. Chem.14, 4750.
Zitt, C., et al. 2004.J. Biol. Chem.279, 12927.
Trevillyan, J.M., et al. 2001.J. Biol. Chem.276, 48118.
Djuric, S.W., et al. 2000.J. Med. Chem.43, 2975.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3