Key Documents
1.93246
Supelco
硫酸铵
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
硫铵石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
132.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352314
等級
ACS reagent
產品線
EMPARTA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93246.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93246.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93246.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.