等級
ACS reagent
蒸汽密度
2.07 (vs air)
產品線
EMPARTA®
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93002.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93002.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93002.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.