主要文件
1.93227
Supelco
Potassium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Potassium fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
FK
CAS号:
分子量:
58.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1