产品名称
氯化镧(III)七水合物98%, for analysis
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
效力
4184 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
體積密度
900 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
聯結
替代:LX0042; LX0042-3
分析報告
鉴别(元素分析):通过测试
含量测定(配位滴定法): ≥ 98 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Mg(镁): ≤ 0.0001 %
Cu(铜): ≤ 0.0001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Pb(铅): ≤ 0.0001 %
Zn(锌): ≤ 0.0001 %
水不溶物: ≤ 0.1 %
含量测定(配位滴定法): ≥ 98 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Mg(镁): ≤ 0.0001 %
Cu(铜): ≤ 0.0001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Pb(铅): ≤ 0.0001 %
Zn(锌): ≤ 0.0001 %
水不溶物: ≤ 0.1 %
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash