主要文件
PX1467
Supelco
Potassium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Potassium Fluoride, potassium fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
FK
CAS号:
分子量:
58.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-151-5
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 885 °C)
化驗
≥99.0% (precipitation titration)
形狀
solid
雜質
≤0.01 meq/g Titrable base
≤0.03 meq/g Titrable acid
≤0.1% Potassium fluosilicate (K2SiF6)
pH值
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1505 °C/1013 hPa
mp
846 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium fluosilicate (K2SiF6): 0.1% max
Sodium (Na): 0.2% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Titrable acid: 0.03meq/g max
Titrable base: 0.01meq/g max
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1