主要文件
1.93200
Supelco
硝酸银
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
硝酸银(I)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
ACS reagent
蒸汽密度
5.8 (vs air)
方案
99.5%
表单
solid
杂质
(≤0.2)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
密度
4.350 g/cm3
痕量阳离子
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.001%%
储存温度
room temp
SMILES字符串
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93200.0027: 25 g, Minimum order quantity: 1
1.93200.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93200.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.